744956
2-(Tosyloxy)cycloheptanone
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
α-Tosyloxycycloheptanone, 2-Hydroxycycloheptanone p-toluenesulfonate, 2-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy}cycloheptanone, Toluene-4-sulfonic acid 2-oxocycloheptyl ester
About This Item
Nível de qualidade
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
solid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCC1OS(=O)(C2=CC=C(C)C=C2)=O
InChI
1S/C14H18O4S/c1-11-7-9-12(10-8-11)19(16,17)18-14-6-4-2-3-5-13(14)15/h7-10,14H,2-6H2,1H3
chave InChI
WVZOAZUIYHADSM-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)