Documentos Principais
744565
Sigma-Aldrich
Palladium acetate 2-mercaptoethyl ethyl sulfide Silica
≥45 μm particle size (95%)
Sinônimo(s):
PhosphonicS SEM2Pd
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.22
Formulário
powder
Extensão da rotulagem
0.1-0.4 mmol/g loading
tamanho de partícula
≥45 μm (95%)
Aplicação
Silica Supported Cross-Coupling Catalyst
Nota de análise
palladium: detected
Informações legais
Sold in collaboration with PhosphonicS Ltd. for research purposes only.
PhosphonicS is a trademark of PhosphonicS Ltd.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Al-Hashimi, M.; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 278, 160-160 (2007)
A. C. Sullivan; et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 273, 298-298 (2007)