Documentos Principais
744212
Sigma-Aldrich
Diethyl carbamoylmethylphosphonate
95%
Sinônimo(s):
Diethyl 2-amino-2-oxoethylphosphonate, Diethyl aminocarbonylmethylphosphonate
Selecione um tamanho
1 G
R$ 411,00
R$ 411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 411,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H14NO4P
Número CAS:
Peso molecular:
195.15
Beilstein:
1777584
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 411,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
≥95% (CHN)
95%
Formulário
powder
composição
carbon, 34.9-38.9%
nitrogen, 6.8-7.6%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
grupo funcional
amide
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC(N)=O)OCC
InChI
1S/C6H14NO4P/c1-3-10-12(9,11-4-2)5-6(7)8/h3-5H2,1-2H3,(H2,7,8)
chave InChI
QPVCUQOSWAXEOQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)