Documentos Principais
743747
Sigma-Aldrich
(3-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium triflate
≥95%
Sinônimo(s):
(3-Bromophenyl)(2,4,6-trimethylphenyl)iodonium trifluoromethanesulfonate, (3-Bromophenyl)mesityliodonium triflate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H15BrF3IO3S
Número CAS:
Peso molecular:
551.16
Beilstein:
20041340
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥95% (HPLC)
≥95%
Formulário
powder
composição
carbon content, 33.0-36.8%
grupo funcional
bromo
fluoro
iodo
triflate
cadeia de caracteres SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.Cc1cc(C)c([I+]c2cccc(Br)c2)c(C)c1
InChI
1S/C15H15BrI.CHF3O3S/c1-10-7-11(2)15(12(3)8-10)17-14-6-4-5-13(16)9-14;2-1(3,4)8(5,6)7/h4-9H,1-3H3;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
chave InChI
QTQFCDQRJRJUAN-UHFFFAOYSA-M
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)