Documentos Principais
741574
Sigma-Aldrich
N,N′-Diisopropyl-13C6-urea
99 atom % 13C, 97% (CP)
Sinônimo(s):
1,3-Diisopropyl-13C6-urea
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C6CH16N2O
Peso molecular:
150.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352111
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[13CH3][13CH]([13CH3])NC(=O)N[13CH]([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H16N2O/c1-5(2)8-7(10)9-6(3)4/h5-6H,1-4H3,(H2,8,9,10)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
chave InChI
BGRWYRAHAFMIBJ-IDEBNGHGSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)