Documentos Principais
741256
Sigma-Aldrich
Potassium 2-chloropyrimidine-5-trifluoroborate
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H2BClF3KN2
Peso molecular:
220.43
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
282-286 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2BClF3N2.K/c6-4-10-1-3(2-11-4)5(7,8)9;/h1-2H;/q-1;+1
chave InChI
JAUMZIPHWMCSIJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)