Documentos Principais
740446
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H3F3N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
192.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
170-175 °C
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cnc(nc1)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H3F3N2O2/c7-6(8,9)5-10-1-3(2-11-5)4(12)13/h1-2H,(H,12,13)
chave InChI
RGLZXVNOHDUMRJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Nico A Contreras et al.
PLoS pathogens, 15(6), e1007890-e1007890 (2019-06-21)
Cytomegalovirus (CMV) is a ubiquitous herpesvirus infecting most of the world's population. CMV has been rigorously investigated for its impact on lifelong immunity and potential complications arising from lifelong infection. A rigorous adaptive immune response mounts during progression of CMV