Documentos Principais
740403
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxyisoquinoline
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
193.63
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
67-72 °C
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
COc1nc(Cl)cc2ccccc12
InChI
1S/C10H8ClNO/c1-13-10-8-5-3-2-4-7(8)6-9(11)12-10/h2-6H,1H3
chave InChI
SNAJJTHVSPRNKF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)