Documentos Principais
740160
Sigma-Aldrich
Diethyl [(benzylideneamino)methyl] phosphonate
96%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H18NO3P
Número CAS:
Peso molecular:
255.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
Ensaio
96%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.521
densidade
1.119 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(C\N=C\c1ccccc1)OCC
InChI
1S/C12H18NO3P/c1-3-15-17(14,16-4-2)11-13-10-12-8-6-5-7-9-12/h5-10H,3-4,11H2,1-2H3/b13-10+
chave InChI
REXOGTNRQYAOQG-JLHYYAGUSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)