739642
25-Hydroxyvitamin D3 solution
50 μg/mL in ethanol, 98% (CP)
Sinônimo(s):
25-Hydroxycholecalciferol solution
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solution
concentração
50 μg/mL in ethanol
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
cor
colorless
aplicação(ões)
detection
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2C(\CCC[C@]12C)=C\C=C3\C[C@@H](O)CCC3=C
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
chave InChI
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Informações sobre genes
human ... VDR(7421)
Embalagem
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
57.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
14.0 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?