739340
Poly(3,4-ethylenedioxythiophene)-poly(styrenesulfonate)
0.54% in H2O, high-conductivity grade
Sinônimo(s):
Orgacon™ S305, PEDOT:PSS, Poly(2,3-dihydrothieno-1,4-dioxin)-poly(styrenesulfonate)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
contém
1-5% Propan-2-ol
5-10% Diethylene glycol
concentração
0.54% in H2O
resistência
<200 Ω/sq, >90% visible light transmission (40 μm wet)
índice de refração
n20/D 1.344
pH
<2.7
viscosidade
<18 cP(22 °C)
densidade
0.983 g/mL at 25 °C
Informações legais
substituído por
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?