Documentos Principais
738468
Sigma-Aldrich
Potassium m-tolyltrifluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Potassium 3-methylphenyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
198.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
243-248 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Cc1cccc(c1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C7H7BF3.K/c1-6-3-2-4-7(5-6)8(9,10)11;/h2-5H,1H3;/q-1;+1
chave InChI
FRGRQMARQLLUEM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)