Documentos Principais
738433
Sigma-Aldrich
Potassium cyclohexenyltrifluoroborate
Sinônimo(s):
Potassium 1-cyclohexen-1-yltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H9BF3K
Número CAS:
Peso molecular:
188.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
191-196 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)C1=CCCCC1
InChI
1S/C6H9BF3.K/c8-7(9,10)6-4-2-1-3-5-6;/h4H,1-3,5H2;/q-1;+1
chave InChI
HGMUFAMKMWVCQO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)