Documentos
738417
Sigma-Aldrich
Potassium 4-hydroxyphenyltrifluoroborate
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H5BF3KO
Número CAS:
Peso molecular:
200.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
288-293 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].Oc1ccc(cc1)[B-](F)(F)F
InChI
1S/C6H5BF3O.K/c8-7(9,10)5-1-3-6(11)4-2-5;/h1-4,11H;/q-1;+1
chave InChI
WLZQZSRIHYVYCS-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3