Documentos Principais
737852
Sigma-Aldrich
Nickel(II) hexafluorosilicate hexahydrate
99.995% trace metals basis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
NiSiF6 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
308.86
Número CE:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
Ensaio
99.995% trace metals basis
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].F[Si--](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/F6Si.Ni.6H2O/c1-7(2,3,4,5)6;;;;;;;/h;;6*1H2/q-2;+2;;;;;;
chave InChI
DRKXNSFDNAORRG-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Shrivastava, K.N.
Chemical Physics Letters, 20, 106-106 (1973)
Pryce, M.H.L.; Agnetta, G.; Carofano, T.; Palma-Vittorelli, M.B.; Palma, M.U.
Philosophical Magazine, 10, 477-477 (1964)
Wang, H.Q.; Kuang, X.-Y.; Li, H.-F.; Mao, A.-J.
J. Alloy Compounds, 468, 1-6 (2009)