Documentos Principais
737550
Sigma-Aldrich
Ethyl imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
97%
Sinônimo(s):
Imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
190.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
83-87 °C
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)c1cn2ccccc2n1
InChI
1S/C10H10N2O2/c1-2-14-10(13)8-7-12-6-4-3-5-9(12)11-8/h3-7H,2H2,1H3
chave InChI
GNFACXDTRBVZJE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)