Documentos Principais
737380
Sigma-Aldrich
4′-Methoxybiphenyl-4-sulfonyl chloride
95%
Sinônimo(s):
4-(4-Methoxyphenyl)benzenesulfonyl chloride
Selecione um tamanho
1 G
R$ 619,00
R$ 619,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 619,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11ClO3S
Número CAS:
Peso molecular:
282.74
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 619,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
103-108 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C13H11ClO3S/c1-17-12-6-2-10(3-7-12)11-4-8-13(9-5-11)18(14,15)16/h2-9H,1H3
chave InChI
AJWXJCPSCXFPJJ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)