Documentos Principais
737216
Sigma-Aldrich
2-Chloro-4-(1,1-difluoroethyl)pyridine
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H6ClF2N
Número CAS:
Peso molecular:
177.58
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.481
densidade
1.305 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(F)(F)c1ccnc(Cl)c1
InChI
1S/C7H6ClF2N/c1-7(9,10)5-2-3-11-6(8)4-5/h2-4H,1H3
chave InChI
HHXIIZVLQSEEAR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
199.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
93.3 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)