Documentos Principais
736864
Sigma-Aldrich
5-Methoxypyridine-3-carboxylic acid
97%
Sinônimo(s):
5-Methoxynicotinic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H7NO3
Número CAS:
Peso molecular:
153.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
127-131 °C
cadeia de caracteres SMILES
COc1cncc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-11-6-2-5(7(9)10)3-8-4-6/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
VDZUWTLBWRZRTR-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)