Key Documents
736740
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H3ClN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
146.53
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
95%
forma
solid
pf
255-260 °C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1n[nH]cc1Cl
InChI
1S/C4H3ClN2O2/c5-2-1-6-7-3(2)4(8)9/h1H,(H,6,7)(H,8,9)
chave InChI
ZOLUACWHRMUETA-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)