736503
Silver, dispersion
nanoparticle, 50-60 wt. % in tetradecane, spec. resistivity ~ 2.7 μΩ-cm, for printing on polyimide films
Sinônimo(s):
Silverjet DGH-55LT-25C, silver ink
About This Item
Produtos recomendados
descrição
surface tension 27 - 31 dyn/cm
Formulário
dispersion
nanoparticle
concentração
50-60 wt. % in tetradecane
índice de refração
n20/D 1.333
tamanho de partícula
≤10 nm
viscosidade
7-14 cP
densidade
1.5-1.8 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
chave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Curing Temperature: 250 °C
Recommended substrates: Polyimide films
Recommended washing solvent: Non-Polar Solvents: Xylene, Hexane, Octane etc. (Hydrocarbon)
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
219.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
104.4 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Inkjet printing is one of the key enabling technologies of printed electronics. Inkjet printing technology classification, aspects of materials (inks, substrates) and respective pre-and post-processing steps are discussed.
The ability to pattern conductive electrodes is technologically relevant for several applications, including photovolatics, displays, sensors, and biomedical devices.
Functional materials for printed electronics applications enable flexible displays, RFID tags, and biomedical sensors.
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.