Documentos Principais
736279
Sigma-Aldrich
Mono-ethyl malonate-1,2,3-13C3
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HO213C13CH213CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
135.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
pb
106.5 °C/3 mmHg (lit.)
densidade
1.144 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+3
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)[13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-2-9-5(8)3-4(6)7/h2-3H2,1H3,(H,6,7)/i3+1,4+1,5+1
chave InChI
HGINADPHJQTSKN-FRSWOAELSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)