Documentos Principais
736228
Supelco
Trimethyl phosphite solution
NMR reference standard, 1% in acetone-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12142201
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
NMR reference standard
analytical standard
concentração
1% in acetone-d6 (99.9 atom % D)
técnica(s)
NMR: suitable
tamanho do tubo de RMN
5 mm × 8 in. , ultra-thin wall
espessura da parede do tubo de RMN
0.24 mm
formato
single component solution
cadeia de caracteres SMILES
COP(OC)OC
InChI
1S/C3H9O3P/c1-4-7(5-2)6-3/h1-3H3
chave InChI
CYTQBVOFDCPGCX-UHFFFAOYSA-N
Características e benefícios
31P sensitivity
Quantidade
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-2.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-19 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)