Documentos Principais
735272
Sigma-Aldrich
4-Amino-6-chloropyrimidine
97%
Sinônimo(s):
6-Amino-4-chloropyrimidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4ClN3
Número CAS:
Peso molecular:
129.55
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
214-219 °C
cadeia de caracteres SMILES
Nc1cc(Cl)ncn1
InChI
1S/C4H4ClN3/c5-3-1-4(6)8-2-7-3/h1-2H,(H2,6,7,8)
chave InChI
DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)