Documentos Principais
734497
Sigma-Aldrich
2-Chloro-3-hydroxy-6-iodopyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3ClINO
Número CAS:
Peso molecular:
255.44
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
141-145 °C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(I)nc1Cl
InChI
1S/C5H3ClINO/c6-5-3(9)1-2-4(7)8-5/h1-2,9H
chave InChI
WQSIHSWWVYQVPV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)