Documentos
734195
Sigma-Aldrich
4-Fluoroisoindoline hydrochloride
97%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-1H-isoindoline hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H8FN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
173.62
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
191-196 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cl.Fc1cccc2CNCc12
InChI
1S/C8H8FN.ClH/c9-8-3-1-2-6-4-10-5-7(6)8;/h1-3,10H,4-5H2;1H
chave InChI
MKNPYNGKUKUSFB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3