Documentos
733865
Sigma-Aldrich
Aldicarb-(N-methyl-13C,d3 carbamoyl-13C)
≥98 atom %, ≥98% (CP)
Sinônimo(s):
(1E)-2-Methyl-2-(methylthio)-O-[(methyl-13C-d3-amino)carbonyl-13C]oxime propanal
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2C5D3H11N2O2S
Número CAS:
Peso molecular:
195.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
77101502
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
pureza isotópica
≥98 atom %
Ensaio
≥98% (CP)
forma
powder
técnica(s)
mass spectrometry (MS): suitable
alteração de massa
M+5
temperatura de armazenamento
−20°C
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])N[13C](=O)O\N=C\C(C)(C)SC
InChI
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,12-4)5-9-11-6(10)8-3/h5H,1-4H3,(H,8,10)/b9-5+/i3+1D3,6+1
chave InChI
QGLZXHRNAYXIBU-FONWFMSDSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3