Documentos Principais
733687
Sigma-Aldrich
4-Biphenylthioamide
96%
Sinônimo(s):
4-Biphenylthiocarboxamide, 4-Phenylthiobenzamide, [1,1′-Biphenyl]-4-carbothioamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13H11NS
Número CAS:
Peso molecular:
213.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
96%
Formulário
solid
pf
227-232 °C
cadeia de caracteres SMILES
NC(=S)c1ccc(cc1)-c2ccccc2
InChI
1S/C13H11NS/c14-13(15)12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,(H2,14,15)
chave InChI
HYDDAJTWPBWUOB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)