Documentos Principais
733237
Sigma-Aldrich
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H2BrF4N
Número CAS:
Peso molecular:
243.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.460
densidade
1.774 g/mL at 25 °C
grupo funcional
bromo
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
Fc1ncc(cc1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C6H2BrF4N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-12-5(4)8/h1-2H
chave InChI
HKACHYLUXHBYMO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
FlameSkull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)