Documentos Principais
733083
Sigma-Aldrich
(S,S)-1,3-Bis(4-bromobenzyl)-2-chlorooctahydro-2-(2E)-crotyl-1H-1,3,2-benzodiazasilole
Sinônimo(s):
(3aS,7aS)-1,3-Bis[(4-bromophenyl)methyl]-2-(2E)-2-buten-1-yl-2-chlorooctahydro-1H-1,3,2-benzodiazasilole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C24H29Br2ClN2Si
Número CAS:
Peso molecular:
568.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
92-96 °C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C\C[Si]1(Cl)N(Cc2ccc(Br)cc2)[C@H]3CCCC[C@@H]3N1Cc4ccc(Br)cc4
InChI
1S/C24H29Br2ClN2Si/c1-2-3-16-30(27)28(17-19-8-12-21(25)13-9-19)23-6-4-5-7-24(23)29(30)18-20-10-14-22(26)15-11-20/h2-3,8-15,23-24H,4-7,16-18H2,1H3/b3-2+/t23-,24-/m0/s1
chave InChI
ZRWSDIWSVXXBNG-KOAGWOQNSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)