Documentos
732869
Sigma-Aldrich
6-Chloro-3-iodochromone
Sinônimo(s):
6-Chloro-3-iodo-4H-benzopyran-4-one, 6-Chloro-3-iodo-4H-chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H4ClIO2
Número CAS:
Peso molecular:
306.48
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
forma
solid
pf
141-147 °C
cadeia de caracteres SMILES
Clc1ccc2OC=C(I)C(=O)c2c1
InChI
1S/C9H4ClIO2/c10-5-1-2-8-6(3-5)9(12)7(11)4-13-8/h1-4H
chave InChI
GMONZFZWCHBAKU-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3