Documentos Principais
732818
Sigma-Aldrich
7-Bromochromone
Sinônimo(s):
7-Bromo-4H-chromen-4-one
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H5BrO2
Número CAS:
Peso molecular:
225.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
solid
pf
154-159 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2C(=O)C=COc2c1
InChI
1S/C9H5BrO2/c10-6-1-2-7-8(11)3-4-12-9(7)5-6/h1-5H
chave InChI
WWAOCYNUAWVKGQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)