Documentos Principais
732699
Sigma-Aldrich
3,5-Dimethyl-1H-pyrazole-1-acetic acid
Sinônimo(s):
(3,5-Dimethyl-1H-pyrazol-1-yl)acetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H10N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
154.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
forma
paste
pf
186-192 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C)n(CC(O)=O)n1
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-5-3-6(2)9(8-5)4-7(10)11/h3H,4H2,1-2H3,(H,10,11)
chave InChI
JYSWEDYPQJOEPO-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)