Documentos Principais
732680
Sigma-Aldrich
Methyl 1-ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylate
Sinônimo(s):
1-Ethyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
168.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.485
cadeia de caracteres SMILES
CCn1nc(C)cc1C(=O)OC
InChI
1S/C8H12N2O2/c1-4-10-7(8(11)12-3)5-6(2)9-10/h5H,4H2,1-3H3
chave InChI
QQCDTXYUOXYOTM-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
189.5 °F
Ponto de fulgor (°C)
87.5 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)