Documentos Principais
732494
Sigma-Aldrich
1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H9BrN2O
Número CAS:
Peso molecular:
265.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solid
pf
99-104 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1c(C=O)cnn1-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C11H9BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-7H,1H3
chave InChI
QGLJXVCTGBJIFQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)