Key Documents
731889
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2O2
Número CAS:
Peso molecular:
216.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
solid
pf
153-158 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cc(C(O)=O)n(Cc2ccccc2)n1
InChI
1S/C12H12N2O2/c1-9-7-11(12(15)16)14(13-9)8-10-5-3-2-4-6-10/h2-7H,8H2,1H3,(H,15,16)
chave InChI
JJADNHRPPVETTB-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)