Documentos Principais
731773
Sigma-Aldrich
3,6-Dibromo-9-phenylcarbazole
98%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H11Br2N
Número CAS:
Peso molecular:
401.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
98%
Formulário
solid
pf
160-164 °C
cadeia de caracteres SMILES
Brc1ccc2n(-c3ccccc3)c4ccc(Br)cc4c2c1
InChI
1S/C18H11Br2N/c19-12-6-8-17-15(10-12)16-11-13(20)7-9-18(16)21(17)14-4-2-1-3-5-14/h1-11H
chave InChI
JBWRZTKHMKVFMQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Rajendra Kumar Konidena et al.
Chemistry, an Asian journal, 14(2), 313-321 (2018-12-14)
In this study, two new dibenzofuran derivatives featuring one or two cyanocarbazole units, 6-(dibenzo[b,d]furan-4-yl)-9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile (mBFCzCN) and 6,6'-(dibenzo[b,d]furan-4,6-diyl)bis(9-phenyl-9H-carbazole-3-carbonitrile) (dBFCzCN), were developed as host materials for phosphorescent organic light emitting diodes (PhOLEDs). A new molecular design connecting the cyanocarbazole to the dibenzofuran
Artigos
Organic electronics promise renewable energy solutions surpassing silicon-based tech.