731684
2-(Tributylstannyl)-3-methoxypyrazine
97%
Sinônimo(s):
2-Methoxy-3-(tributylstannyl)pyrazine
About This Item
Ensaio
97%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.515
densidade
1.167 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)c1nccnc1OC
InChI
1S/C5H5N2O.3C4H9.Sn/c1-8-5-4-6-2-3-7-5;3*1-3-4-2;/h2-3H,1H3;3*1,3-4H2,2H3;
chave InChI
MEKPDHIMYRRQFX-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)