Documentos Principais
731315
Sigma-Aldrich
4-Bromothiophene-3-carbonitrile
97%
Sinônimo(s):
4-Bromo-3-cyanothiophene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H2BrNS
Número CAS:
Peso molecular:
188.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
58-62 °C
grupo funcional
bromo
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Brc1cscc1C#N
InChI
1S/C5H2BrNS/c6-5-3-8-2-4(5)1-7/h2-3H
chave InChI
RTOSSMAWCKNWFX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)