Documentos Principais
730599
Sigma-Aldrich
Cycloheptylmagnesium bromide solution
2 M in diethyl ether
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H13BrMg
Peso molecular:
201.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Formulário
solution
adequação da reação
reaction type: Grignard Reaction
concentração
2 M in diethyl ether
densidade
1.034 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
Br[Mg]C1CCCCCC1
InChI
1S/C7H13.BrH.Mg/c1-2-4-6-7-5-3-1;;/h1H,2-7H2;1H;/q;;+1/p-1
chave InChI
KMAQJJKRGAFLBH-UHFFFAOYSA-M
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órgãos-alvo
Central nervous system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)