Documentos Principais
730246
Sigma-Aldrich
Ethyl N,N-dimethyloxamate-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
(CH3)2NCO13CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
146.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
liquid
p.e.
105-106 °C/7 mmHg (lit.)
densidade
1.075 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
CCO[13C](=O)C(=O)N(C)C
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Informações legais
Licensed from Highlands Stable Isotopes Corp.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)