Documentos Principais
73024
Sigma-Aldrich
cis-3-(Fmoc-amino)cyclohexanecarboxylic acid
≥98.0% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C22H23NO4
Número CAS:
Peso molecular:
365.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
Formulário
powder
aplicação(ões)
peptide synthesis
grupo funcional
Fmoc
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H]1CCC[C@@H](C1)NC(=O)OCC2c3ccccc3-c4ccccc24
InChI
1S/C22H23NO4/c24-21(25)14-6-5-7-15(12-14)23-22(26)27-13-20-18-10-3-1-8-16(18)17-9-2-4-11-19(17)20/h1-4,8-11,14-15,20H,5-7,12-13H2,(H,23,26)(H,24,25)/t14-,15+/m1/s1
chave InChI
JSVAQZVOHKGTJY-CABCVRRESA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)