Documentos Principais
729930
Sigma-Aldrich
4-Iodo-1H-indazole
95%
Sinônimo(s):
4-Iodoindazole
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H5IN2
Número CAS:
Peso molecular:
244.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
Formulário
solid
pf
184-190 °C
grupo funcional
iodo
cadeia de caracteres SMILES
Ic1cccc2[nH]ncc12
InChI
1S/C7H5IN2/c8-6-2-1-3-7-5(6)4-9-10-7/h1-4H,(H,9,10)
chave InChI
CJQXSPSUIGJNJX-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)