Documentos Principais
729426
Sigma-Aldrich
5-Cyano-2-methoxybenzaldehyde
97%
Sinônimo(s):
3-Formyl-4-methoxybenzonitrile
Selecione um tamanho
500 MG
R$ 745,00
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
500 MG
R$ 745,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C9H7NO2
Número CAS:
Peso molecular:
161.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 745,00
Check Cart for Availability
Solicite uma grande encomenda
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
115-120 °C
grupo funcional
aldehyde
nitrile
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1C=O)C#N
InChI
1S/C9H7NO2/c1-12-9-3-2-7(5-10)4-8(9)6-11/h2-4,6H,1H3
chave InChI
HJDXZGCTGAWUFZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)