Documentos Principais
728799
Sigma-Aldrich
Potassium 2-bromopyridine-3-trifluoroborate
97%
Sinônimo(s):
Potassium 2-bromopyridin-3-yl-trifluoroborate, Potassium(2-bromopyridin-3-yl)trifluoroborate, Potassium-2-bromo-3-pyridyltrifluoroborate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H3BBrF3KN
Peso molecular:
263.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
250-255 °C
cadeia de caracteres SMILES
[K+].F[B-](F)(F)c1cccnc1Br
InChI
1S/C5H3BBrF3N.K/c7-5-4(6(8,9)10)2-1-3-11-5;/h1-3H;/q-1;+1
chave InChI
HEDPVDPUNQXJGE-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Bench-stable Potassium Organotrifluoroborates enable diverse C-C bond formation reactions.