Documentos Principais
728020
Sigma-Aldrich
N-Boc-trans-4-(p-tosyloxy)-L-proline methyl ester
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
(2S,4R)-4-{[(4-Methylphenyl)sulfonyl]oxy]-1,2-pyrrolidinedicarboxylic acid 1-(1,1-dimethylethyl) 2-methyl ester, (4R)-4-TsO-N-Boc-Pro-OMe
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C18H25NO7S
Número CAS:
Peso molecular:
399.46
Beilstein:
7231334
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥98% (HPLC)
composição
carbon, 53.3-54.9%
nitrogen, 3.2-3.8%
aplicação(ões)
peptide synthesis
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)[C@@H]1C[C@H](CN1C(=O)OC(C)(C)C)OS(=O)(=O)c2ccc(C)cc2
InChI
1S/C18H25NO7S/c1-12-6-8-14(9-7-12)27(22,23)26-13-10-15(16(20)24-5)19(11-13)17(21)25-18(2,3)4/h6-9,13,15H,10-11H2,1-5H3/t13-,15+/m1/s1
chave InChI
UKVKNGDXVREPDE-HIFRSBDPSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Dorthe Skovgaard et al.
PloS one, 6(2), e16678-e16678 (2011-02-25)
Protein turnover in collagen rich tissue is influenced by exercise, but can only with difficulty be studied in vivo due to use of invasive procedure. The present study was done to investigate the possibility of applying the PET-tracer, cis-[(18)F]fluoro-proline (cis-Fpro)