Key Documents
727601
Sigma-Aldrich
2,2′-Biphenyldiamine
≥96.5% (GC)
Sinônimo(s):
2,2′-Diaminobiphenyl
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H12N2
Número CAS:
Peso molecular:
184.24
Beilstein:
1949579
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Nível de qualidade
Ensaio
≥96.5% (GC)
forma
solid
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccccc1-c2ccccc2N
InChI
1S/C12H12N2/c13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)14/h1-8H,13-14H2
chave InChI
HOLGXWDGCVTMTB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)