Documentos Principais
727539
Sigma-Aldrich
4-Amino-2-bromophenol
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H6BrNO
Número CAS:
Peso molecular:
188.02
Beilstein:
2802564
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥96.5% (GCF)
97%
prazo de validade
expiry date on the label
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(O)c(Br)c1
InChI
1S/C6H6BrNO/c7-5-3-4(8)1-2-6(5)9/h1-3,9H,8H2
chave InChI
CBQJZWGBFZAUEV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Matthew B Prendergast et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 18(6), 4320-4332 (2015-10-29)
Gas-phase product detection studies of o-hydroxyphenyl radical and O2 are reported at 373, 500, and 600 K, at 4 Torr (533.3 Pa), using VUV time-resolved synchrotron photoionisation mass spectrometry. The dominant products are assigned as o-benzoquinone (C6H4O2, m/z 108) and