Documentos Principais
727059
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-Hexanol
ChiPros®, produced by BASF, 98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)3CH(OH)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
102.17
Beilstein:
1718997
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de substância PubChem:
grau
produced by BASF
Ensaio
98%
pureza óptica
ee: ≥97.5%
índice de refração
n20/D 1.415 (lit.)
pb
137-138 °C (lit.)
densidade
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCC[C@H](C)O
InChI
1S/C6H14O/c1-3-4-5-6(2)7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t6-/m0/s1
chave InChI
QNVRIHYSUZMSGM-LURJTMIESA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
123.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
51 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)