Documentos Principais
727016
Sigma-Aldrich
(R)-4-Fluoromandelic acid
ChiPros®, produced by BASF, 98%
Sinônimo(s):
4-Fluoro-D-mandelic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
8H7FO3
Número CAS:
Peso molecular:
592.42
Beilstein:
2692850
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥97.5% (HPLC)
98%
Formulário
powder
pureza óptica
enantiomeric excess: ≥98.5%
grupo funcional
carboxylic acid
fluoro
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
O[C@@H](C(O)=O)C1=CC=C(F)C=C1
InChI
1S/C8H7FO3/c9-6-3-1-5(2-4-6)7(10)8(11)12/h1-4,7,10H,(H,11,12)/t7-/m1/s1
chave InChI
RWCMOQXHIDWDDJ-SSDOTTSWSA-N
Informações legais
ChiPros is a registered trademark of BASF SE
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)